missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Non-species specific IgG2a Isotype Control (IGG2a/6723), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30043498 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30043498 100 μg 100 Mikrogramm
30043021 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30043498 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP326760100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgG2a Monoclonal antibody specifically detects IgG2a in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG2a
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon IGG2a/6723
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT, Immunohistochemistry-Frozen, Immunofluorescence
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human IgG2a protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.