Learn More
Greiner Bio-One Unbehandelte 384-Well Mikrotiterplatten
Hergestellt ohne Oberflächenbehandlung, um eine geringe biomolekulare Bindung zu erzielen. Die Greiner Bio One™ unbehandelten 384-Well-Assay-Mikrotiterplatten eignen sich ideal für empfindliche biochemische Screening-Anwendungen.
Marke: Greiner Bio-One 781101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.00000kg
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Vervierfachung der Well-Anzahl (von 96)
- Well-zu-Well-Abstand: 4.5 mm
- Abgerundetes, quadratisches Well-Profil für flexible Arbeitsvolumina von 10 µl bis 130 µl mit einer Reduzierung von Kapillareffekten und Blasenbildung.
Spezifikation
Flach | |
Standard | |
16 x 24 | |
Durchsichtig | |
384 | |
Unbehandelt | |
100 |
DIN ISO 9001 | |
Ohne Deckel | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
131 μl | |
100/Karton |