Learn More
Greiner Bio-One Unbehandelte 384-Well Mikrotiterplatten
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Vervierfachung der Well-Anzahl (von 96)
- Well-zu-Well-Abstand: 4.5 mm
- Abgerundetes, quadratisches Well-Profil für flexible Arbeitsvolumina von 10 μl bis 130 μl mit einer Reduzierung von Kapillareffekten und Blasenbildung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrene |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Mehr anzeigen |