Learn More
Greiner Bio-One Unbehandelte 384-Well Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10446152
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Menge:
100/Karton
40/Karton
40/Packung
80/Packung
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
28 μl
131 μl
Packungsgröße:
100 Stück
40 Stück
80 Stück
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Artikelnummer. 10446152
Marke: Greiner Bio-One 788101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt ohne Oberflächenbehandlung, um eine geringe biomolekulare Bindung zu erzielen. Die Greiner Bio One™ unbehandelten 384-Well-Assay-Mikrotiterplatten eignen sich ideal für empfindliche biochemische Screening-Anwendungen.
  • Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Vervierfachung der Well-Anzahl (von 96)
  • Well-zu-Well-Abstand: 4.5 mm
  • Abgerundetes, quadratisches Well-Profil für flexible Arbeitsvolumina von 10 μl bis 130 μl mit einer Reduzierung von Kapillareffekten und Blasenbildung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Format Standard
Array 16 x 24
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 131 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung 80
Menge 80/Packung