Learn More
Greiner Bio-One Unbehandelte 384-Well Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8007072
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Menge:
100/Karton
40/Karton
40/Packung
80/Packung
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
28 μl
131 μl
Packungsgröße:
100 Stück
40 Stück
80 Stück
Artikelnummer. Farbe Menge Deckel Gesamtvolumen (metrisch) Well unitSize
10277441 Weiß 40/Packung Mit Deckel 131 μl 40 Stück
10527071 Schwarz 40/Karton Ohne Deckel 131 μl 40 Stück
10446152 Durchsichtig 80/Packung - 131 μl 80 Stück
10060202 Durchsichtig 100/Karton Ohne Deckel 131 μl 100 Stück
10737112 Durchsichtig 40/Karton Ohne Deckel 28 μl 40 Stück
5 options
Artikelnummer. 10277441
Marke: Greiner Bio-One 781095
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt ohne Oberflächenbehandlung, um eine geringe biomolekulare Bindung zu erzielen. Die Greiner Bio One™ unbehandelten 384-Well-Assay-Mikrotiterplatten eignen sich ideal für empfindliche biochemische Screening-Anwendungen.
  • Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Vervierfachung der Well-Anzahl (von 96)
  • Well-zu-Well-Abstand: 4.5 mm
  • Abgerundetes, quadratisches Well-Profil für flexible Arbeitsvolumina von 10 μl bis 130 μl mit einer Reduzierung von Kapillareffekten und Blasenbildung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Weiß
Material Polystyrene
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 131 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung 40
Menge 40/Packung