Artikelnummer. 10732515
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
10732515
100 g
Glasflasche
100 Gramm
10419440
25 g
Glasflasche
25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
10732515
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
129101000
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-92-5 | C19 H40 | 268.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS
629-92-5
Summenformel
C19 H40
Molekulargewicht (g/mol)
268.51
MDL-Nummer
MFCD00009012
InChI-Schlüssel
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID
12401
ChEBI
CHEBI:32927
IUPAC-Name
Nonadecan
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
Nonadecane
CAS Min. %
98.5
CAS Max. %
100.0
Schmelzpunkt
32.0°C to 34.0°C
Farbe
Weiß
Siedepunkt
330.0°C
Flammpunkt
168°C
Infrarotspektrum
Echt
Prozentgehaltsbereich
99%
Verpackung
Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )1 7 CH3
Menge
100 g
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität
3.6 mPa.s (40°C)
Formelmasse
268.51
Reinheit (%)
99%
Physikalische Form
Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?