missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nonadecan, TRC

Artikelnummer. 30472298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472298 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30472298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64895010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material n-Nonadecane
CAS 629-92-5
Summenformel C19 H40
Menge 10 g
Synonym Nonadecane, NSC 77136, n-Nonadecane
InChI-Formel InChI=1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Nonadecan
Molekulargewicht (g/mol) 268.52
Formelmasse 268.313
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.