Learn More
Nonadecan, TRC
Artikelnummer. 30466094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466094 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6489501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Nonadecane
CAS 629-92-5
Summenformel C19 H40
Menge 1 g
Synonym Nonadecane, NSC 77136, n-Nonadecane
InChI-Formel InChI=1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Nonadecan
Molekulargewicht (g/mol) 268.52
Formelmasse 268.313