Learn More
Nonafluor-1-butansulfonylfluorid, TRC
Artikelnummer. 30473499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473499 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6493201G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonafluoro-1-butanesulfonyl Fluoride
CAS 375-72-4
Summenformel C4 F10 O2 S
Menge 1 g
Synonym Perfluorobutanesulfonyl Fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI), 1-Butanesulfonyl fluoride','nonafluoro- (6CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-sulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, n-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Nonafluorobutanesulfonic acid fluoride, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonaflyl fluoride, Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Perfluorobutan-1-sulfonyl fluoride, Perfluorobutanesulfonyl fluoride, Perfluorobutylsulfonyl fluoride, 1-Butanesulfonyl fluoride','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- (8CI','9CI','ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-Sulfonylfluorid
Molekulargewicht (g/mol) 302.09
Formelmasse 301.9459