Learn More
Nonanal, TRC
Artikelnummer. 30135980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135980 10 g 10 Gramm
30137484 50 g 50 Gramm
30009912 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135980 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64933010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-19-6
Summenformel C9 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
IUPAC-Name Nonanal
SMILES CCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pelargonaldehyde
Menge 10 g
Synonym Nonanal, Nonanaldehyde (7CI), Aldehyde C 09, Aldehyde C 9, NSC 5518, Nonaldehyde, Nonanoic aldehyde, Nonylaldehyde, Nonylic aldehyde, Pelargonaldehyde, Pelargonic aldehyde, n-Nonanal, n-Nonylaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Formelmasse 142.1358