missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonanoic-9,9,9-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Nonanoic-9,9,9-d3 acid |
| CAS | 134646-27-8 |
| Summenformel | C9 D3 H15 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Nonanoic-9,9,9-d3 acid (9 CI), Nonanoic-9,9,9-D3 acid, 1-Octanecarboxylic-8,8,8-d3 acid, n-Nonanoic acid-d3, Pelargonic acid-ω-d3, Nonanoic acid-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 9,9,9-trideuteriononanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.256 |
| Formelmasse | 161.15 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur