missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7025862
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11487164 250 mL 250 Milliliter
11477164 1000 mL 1000 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11487164

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21568.AK

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.241 g/mol

Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Nonansäure wird bei der Herstellung von Plastifizierern und Lacken verwendet. Sie wird häufig in Verbindung mit Glyphosat eingesetzt, um einen schnellen Abbrandeffekt bei der Kontrolle von Unkräutern im Rasen zu erzielen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 20 °C, ,0.26 g/l. Löslich in Alkohol und Dipropylenglycol.

Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 112-05-0
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.241
MDL-Nummer MFCD00004433
InChI-Schlüssel FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC-Name Nonansäure
SMILES CCCCCCCCC(=O)O

Specifikationer

Chemischer Name oder Material Nonanoic acid
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 0.905
pH 3.5
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4315
Menge 250 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1752351
Merck Index 14,7070
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,0.26g/L. Soluble in alcohol and dipropylene glycol.
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonanoic acid
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nonanoic acid

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.