Learn More
Nonanoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30479320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479320 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479320 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6493755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonanoyl Chloride
CAS 764-85-2
Summenformel C9H17ClO
Menge 5 g
Synonym NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Nonanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 176.68
Formelmasse 176.0968