Learn More
Melford Nonidet P40 Ersatz
Description
Laborreagenzqualität.
Laborreagenzqualität. Nonidet P-40 ist ein nichtionisches, nicht denaturierendes Detergens.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Nonidet P-40 Substitute |
| CAS | 9002-93-1 |
| Menge | 500 ml |
| Summenformel | C16H26O2 |