Learn More
Nonidet™ P40-Ersatz, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15875388
Marke: Thermo Scientific J19628.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonidet™ P40 Substitute
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Siedepunkt >250°C
Schmelzpunkt ca. 5 °C
Dichte 1.061
Menge 500 mL
Flammpunkt >110°C
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.061
Formelmasse ca 625