Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus Polyestervliesstoff
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Spitze:
1,1cm
1.7 cm
Länge (metrisch) Griff:
5,9cm
14.5 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Beschreibung
- Zweilagiges, hydrogenförmiges Polyester über flexiblem Paddel
- Weich und nicht abrasiv
- Thermisch verbundener Kopf
- Verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05 und REACH |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Griff | 0.157 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) | 6.38 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung empfindlicher Geräte, Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten, Reinigungsvalidierung |
| Produkttyp | Tupfer |
| Durchmesser (metrisch) Griff | 0.31 cm |
| Länge (metrisch) | 16.2 cm |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 5,71 Zoll |
| Länge (metrisch) Griff | 14.5 cm |
| Länge (angloamerikanisch) Spitze | 0.67 Zoll |
| Mehr anzeigen |