Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus Polyestervliesstoff
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17208650 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Spitze:
1,1cm
1.7 cm
Länge (metrisch) Griff:
5,9cm
14.5 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 17208650
Marke: Berkshire™ LTN70F.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vliesstäbchen aus Polyester sind mit kleinen und langen Griffen erhältlich.
  • Zweilagiges, hydrogenförmiges Polyester über flexiblem Paddel
  • Weich und nicht abrasiv
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05 und REACH
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0,086 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung empfindlicher Geräte, Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten, Entfernen überschüssiger Materialien
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 0,22cm
Länge (metrisch) 7cm
Länge (angloamerikanisch) Griff 2,32 in.
Länge (metrisch) Griff 5,9cm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0,433 in.
Länge (metrisch) Spitze 1,1cm
Breite (metrisch) Spitze 7mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0,14 in.
Klebstofftyp Nicht kontaminierend
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenform Flexibel
Spitzenmaterial Vlies-Polyester