Learn More
Nonylmagnesiumbromid, 1 M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11926021 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11926021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440781000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Nonylmagnesium bromide
CAS 39691-62-8, 60-29-7
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.8490g/mL
Siedepunkt 35.0°C
Flammpunkt −30°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C9H19BrMg
Strukturformel CH3(CH2)8MgBr
MDL-Nummer MFCD03094048
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.849
Synonym nonylmagnesium bromide, nonylmagnesium bromide solution, ifqpktpqjlazhq-uhfffaoysa-m, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel IFQPKTPQJLAZHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCC[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;Nonan;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 231.46
PubChem CID 11042600
Formelmasse 231.46
Physikalische Form Flüssigkeit