missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOP56 Antibody (CL2603) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36778C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NOP56 Monoclonal antibody specifically detects NOP56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| NOP56 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| NOL5A, NOP56 ribonucleoprotein homolog (yeast), nucleolar protein 56, Nucleolar protein 5A, nucleolar protein 5A (56kD with KKE/D repeat), nucleolar protein 5A (56kDa with KKE/D repeat) | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O00567, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2603 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 10528 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur