Learn More
Nor Mianserin, TRC
Artikelnummer. 30428712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428712 50 mg
30413018 5 mg
30420354 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428712 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN73680050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71936-92-0
Summenformel C17 H18 N2
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
Synonym Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, (±)-Demethylmianserin, Demethylmianserin, Desmethylmianserin, N-Desmethylmianserin, Normianserin, Normianserine, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP)
SMILES C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nor Mianserin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19/h1-8,17-18H,9-12H2
Formelmasse 250.147