Learn More
R&D Systems™ Noradrenaline bitartrate
Artikelnummer. 18707486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18707486 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18707486 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5169/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.04 €
    102.90 € / 50 Milligramm
    Sparen 12.14 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter
Noradrenaline bitartrate is an endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter. A classical stress hormone; underlies the fight or flight response, along with adrenaline. Increases heart rate. Vasoconstrictor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Produkttyp Noradrenaline bitartrate
Reinheit >99%
Molekulargewicht 319.26
Hemmstoffe Noradrenaline bitartrate
Nur für Forschungszwecke