Learn More
Norbornen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337556 100 g 100 Gramm
11347556 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11103.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.157 g/mol
Norbornene is used as a monomer and as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare pharmaceutical intermediates and specialty fragrances. It reacts with ethylene to get cyclic olefin copolymer. Further, it is used in transition metal catalysis to affect migration of electrophilic transition metals. It acts as a monomer in ring-opening metathesis polymerizations with the Grubbs' catalyst. Its polymer, polynorbornene is used in the rubber industry for anti-vibration, anti-impact in personal protective equipment and grip improvement in toy tires, racing tires and transmission system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Norbornen wird als Monomer und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch zur Herstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten und speziellen Düften verwendet. Es reagiert mit Ethylen und bildet ein Cycloolefin-Copolymer. Darüber hinaus wird es bei der Übergangsmetallkatalyse eingesetzt, um die Migration von elektrophilen Übergangsmetallen zu beeinflussen. Es wirkt als Monomer in ringöffnenden Metathese-Polymerisationen mit dem Grubbs-Katalysator. Das Polymer Polynorbornen wird in der Gummiindustrie zur Vibrationsdämpfung, zur Stoßdämpfung in persönlicher Schutzausrüstung und zur Verbesserung der Griffigkeit von Spielzeugreifen, Rennreifen und Getriebesystemen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-66-8
Summenformel C7H10
Molekulargewicht (g/mol) 94.157
MDL-Nummer MFCD00082304
InChI-Schlüssel JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hept-2-en
SMILES C1CC2CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norbornene
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Dichte 0.955
Siedepunkt 95°C to 96°C
Flammpunkt −15°C (5°F)
Geruch Pungent
Menge 100 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1098544
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether and most organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 94.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Norbornene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene