Learn More
Norbornylen, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10694982 500 g Glasflasche 500 Gramm
10396670 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129245000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-66-8
Summenformel C7H10
Molekulargewicht (g/mol) 94.15
MDL-Nummer MFCD00082304
InChI-Schlüssel JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hept-2-en
SMILES C1CC2CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norbornylene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.0°C to 46.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 96.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Fieser 01,757; 02,300
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Stabilisator 0.1% phenolic antioxidant
Formelmasse 94.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse