Learn More
Norchlorprothixen, TRC
Artikelnummer. 30413017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413017 100 mg
30420819 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN662100100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51382-91-3
Summenformel C17H16ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 301.83
Synonym 9H-Thioxanthene, 1-Propanamine Deriv., Demethylchlorprothixene, N-Monodemethylchlorprothixene, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine, (3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
IUPAC-Name (3Z)-3-(2-Chlorothioxanthen-9-Yliden)-N-Methylpropan-1-Amin
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norchlorprothixene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H16ClNS/c1-19-10-4-6-13-14-5-2-3-7-16(14)20-17-9-8-12(18)11-15(13)17/h2-3,5-9,11,19H,4,10H2,1H3/b13-6-
Formelmasse 301.0692