Learn More
Nordihydro-Guaiaretesäure (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30179872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179872 250 mg 250 Milligramm
30179811 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179872 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN673000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500-38-9
Summenformel C18 H22 O4
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
Synonym 1,2-Benzenediol, 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis-, Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)di- (8CI), 1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis(pyrocatechol), 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis[1,2-benzenediol], 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, 4-[4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol, Butane, 1,4-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-, Dihydronorguaiaretic acid, Dinorguaiaretic acid, dihydro-, NDGA, NSC 4291, Nordihydroguaiaretic acid, Norguaiaretic acid, dihydro-, β,γ-Dimethyl-α,δ-bis(3,4-dihydroxyphenyl)butane
IUPAC-Name 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzol-1,2-diol
SMILES CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nordihydroguaiaretic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Formelmasse 302.1518