Learn More
Nordothiepinhydrochlorid (Nordosulepinhydrochlorid), LoGiCal
Artikelnummer. 30459721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459721 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459721 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0510.08
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nordothiepin Hydrochloride
CAS 24881-70-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nordothiepin Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H19 N S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nordosulepin Hydrochloride, (E)-3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, (E)-N-Methyl-dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, Dibenzo[b,e]thiepin 1-propanamine deriv., Nordothiepin hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
IUPAC-Name (3E)-3-(6H-Benzo[c][1]benzothiepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 317.88
Menge 10 mg
Formelmasse 317.1005 g/mol