Learn More
Nordoxepin.HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base), Lipomed
Artikelnummer. 30457662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457662 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457662 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMDXP1731HC1LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Nordoxepin.HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nordoxepin Hydrochloride
CAS 2887-91-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nordoxepin Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H19 N O . HCl
Konzentration 1 mg/mL
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride (9 CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6 H),γ-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(6H-Benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 301.81
Menge 1 mL
Formelmasse 301,123 g/mol