Learn More
Norell™ Norell™ 200-MHz-NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12820036
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,41 mm
4,2 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch)
12820036 4,2 mm
12820046 2,41 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12820036 Lieferant Norell™ Lieferanten-Nr. S52007
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochauflösende NMR-Röhren bieten unübertroffene Leistung, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit.
Speziell für hochauflösende NMR-Spektroskopie entwickelt, befinden sich in den Röhren Select Series™ werden hergestellt aus ASTM Borosilikatglas Typ 1 Klasse A und sind kompatibel mit Pyrex™ , Kimax™ Und Duran™ Die Ob rotierende oder nicht rotierende Moleküle, ob Strukturaufklärung kleiner Moleküle oder Bestimmung der 3D-Struktur eines Membranproteins, die Norell™ Select Series™ Die NMR-Röhrchen bieten im Vergleich zu anderen Marken eine unübertroffene Leistung, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Bei der Berechnung von i-Kopplungskonstanten oder der Erfassung von Daten in der Nähe des Spektralphotometer-Rauschpegels sollte eine sofortige Verbesserung der Auflösung zu verzeichnen sein, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie und Schimmerzeiten führt. Dies führt wiederum zu kürzeren Analysezeiten und einem verbesserten Probendurchsatz. Auch bei Entgasung durch Gefrieren und Auftauen oder bei Hochtemperaturuntersuchungen gibt es keine Bedenken, diese Röhrchen vertragen Temperaturschocks bis zu 200 °C. Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind Farbige Endkappen sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Außendurchmesser (metrisch) 4.9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen für hochauflösende NMR
Enthält Kappe
Menge 5/Packung