Learn More
Norell™ 400-MHz-NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12880026
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
12880026 178 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12880026 Lieferant Norell Lieferanten-Nr. S54007
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell für hochauflösende NMR entwickelt
Speziell für hochauflösende NMR-Spektroskopie entwickelt, befinden sich in den Röhren Select Series™ werden hergestellt aus ASTM Borosilikatglas Typ 1 Klasse A und sind kompatibel mit Pyrex™ , Kimax™ Und Duran™ Die Ob rotierende oder nicht rotierende Moleküle, ob Strukturaufklärung kleiner Moleküle oder Bestimmung der 3D-Struktur eines Membranproteins, die Norell™ Select Series™ Die NMR-Röhrchen bieten im Vergleich zu anderen Marken eine unübertroffene Leistung, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Bei der Berechnung von i-Kopplungskonstanten oder der Erfassung von Daten in der Nähe des Spektralphotometer-Rauschpegels sollte eine sofortige Verbesserung der Auflösung zu verzeichnen sein, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie und Schimmerzeiten führt. Dies führt wiederum zu kürzeren Analysezeiten und einem verbesserten Probendurchsatz. Auch bei Entgasung durch Gefrieren und Auftauen oder bei Hochtemperaturuntersuchungen gibt es keine Bedenken, diese Röhrchen vertragen Temperaturschocks bis zu 200 °C. Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind Farbige Endkappen sind im Lieferumfang enthalten.
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Außendurchmesser (metrisch) 4,9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen für hochauflösende NMR
Enthält Kappe
Menge 5/Packung