Learn More
Norell™ Norell™ 600-MHz-NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas
Beschreibung
Speziell für hochauflösende NMR-Spektroskopie entwickelt, befinden sich in den Röhren Select Series™ werden hergestellt aus ASTM Borosilikatglas Typ 1 Klasse A und sind kompatibel mit Pyrex™ , Kimax™ Und Duran™ Die Ob rotierende oder nicht rotierende Moleküle, ob Strukturaufklärung kleiner Moleküle oder Bestimmung der 3D-Struktur eines Membranproteins, die Norell™ Select Series™ Die NMR-Röhrchen bieten im Vergleich zu anderen Marken eine unübertroffene Leistung, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Bei der Berechnung von i-Kopplungskonstanten oder der Erfassung von Daten in der Nähe des Spektralphotometer-Rauschpegels sollte eine sofortige Verbesserung der Auflösung zu verzeichnen sein, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie und Schimmerzeiten führt. Dies führt wiederum zu kürzeren Analysezeiten und einem verbesserten Probendurchsatz. Auch bei Entgasung durch Gefrieren und Auftauen oder bei Hochtemperaturuntersuchungen gibt es keine Bedenken, diese Röhrchen vertragen Temperaturschocks bis zu 200 °C. Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind Farbige Endkappen sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | NMR-Probenröhrchen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.9 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen für hochauflösende NMR |
| Enthält | Kappe |
| Menge | 5/Packung |