Learn More
Norell™ J Young NMR-Ventile aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12852306
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
178 mm
203 mm
Feldstärke:
300 MHz
400+ MHz
600+ MHz
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Feldstärke Packungsgröße
12852306 178 mm 300 MHz 1 Stück
12872306 178 mm 400+ MHz -
12802316 203 mm 600+ MHz 1 Stück
12862306 203 mm 300 MHz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12852306 Lieferant Norell Lieferanten-Nr. S5300JY7YELLOW
Verfügbar ab: 20-10-2026
Spezifikation
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp J Young NMR-Ventil
Feldstärke 300 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) 300 MHz-Röhrchen
Enthält Innengelenk
Menge Je 1