Learn More
Norell™ J Young NMR-Ventile aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12862306
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203 mm
Feldstärke:
300 MHz
600+ MHz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12862306
Marke: Norell S5300JY8YELLOW
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Länge (metrisch) 203 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp J Young NMR-Ventil
Feldstärke 300 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) 300-MHz-Röhrchen
Enthält Innengelenk
Menge Je 1