Learn More
Norell™ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas mit besonderer Präzision
Artikelnummer. 12890036
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203 mm
203 mm
Innendurchmesser (metrisch):
2,41 mm
4,2 mm
Camber (Metric):
0,006 mm
0,013 mm
0,019 mm
0,025 mm
0,035 mm
0,038 mm
Concentricity (Metric):
0,0040 mm
0,0050 mm
0,0070 mm
0,0100 mm
Packungsgröße:
5 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Camber (Metric) Concentricity (Metric) Packungsgröße
12890036 203 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm -
12880036 178 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm -
12860036 178 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm -
12840036 178 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm -
12830046 203 mm 2,41 mm 0,038 mm 0,0100 mm -
12810046 203 mm 2,41 mm 0,025 mm 0,0070 mm -
12870036 203 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm -
12850036 203 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm -
12860026 178 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm -
12830036 203 mm 4,2 mm 0,035 mm 0,0100 mm 5 Stück
12890026 203 mm 4,2 mm 0,019 mm 0,0070 mm -
12870026 203 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12890036 Lieferant Norell™ Lieferanten-Nr. S34008
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
  • Die Röhrchen der Select Serie™ wurden speziell für hochauflösende NMR entwickelt und bestehen aus ASTM Typ 1 Klasse A Borosilikatglas
  • NMR-Röhrchen der Norell™ Select Serie™ bieten im Vergleich zu anderen Marken unübertroffene Leistung, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit, unabhängig davon, ob es sich um gedrehte oder statische Anwendungen, Strukturbestimmungen kleiner Moleküle oder die Bestimmung der 3D-Struktur eines Membranproteins handelt
  • Bei der Berechnung von i-Kopplungskonstanten oder der Erfassung von Daten in der Nähe des Spektralphotometer-Rauschpegels sollte eine sofortige Verbesserung der Auflösung zu verzeichnen sein, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie und Schimmerzeiten führt
  • Dies führt wiederum zu kürzeren Analysezeiten und einem verbesserten Probendurchsatz
  • Auch bei der Entgasung beim Einfrieren/Auftauen oder bei Hochtemperaturexperimenten gibt es keine Bedenken. Diese Röhrchen tolerieren thermische Schocks von bis zu 200 °C
  • Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind
  • Farbige Endkappen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Camber (Metric) 0,019 mm
Concentricity (Metric) 0,0070 mm
Länge (metrisch) 203 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Verpackung 5/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 2.99 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2,41 mm
Enthält Kappen