Learn More
Norell™ Standard Series™ 5 mm Präzisions-NMR-Probenröhrchen
Beschreibung
- Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
- Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
- Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
- Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
Spezifikation
Spezifikation
| Concentricity (Metric) | ±0,010 mm |
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | NMR-Probenröhrchen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,97 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,2 mm |
| Feldstärke | 200 MHz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige NMR |
| Enthält | Kappe |
| Menge | 25 Packung |