Learn More
Norell™ Standard Series™ 5 mm Präzisions-NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 12892296
Ansicht ändern
Click to view available options
Feldstärke:
200 MHz
300 MHx
300 MHz
Concentricity (Metric):
±0,010 mm
±0.007 mm
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Feldstärke Concentricity (Metric) Packungsgröße
12892296 300 MHz ±0.007 mm -
12832306 200 MHz ±0,010 mm 25 Stück
12812306 300 MHx ±0,010 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12892296 Lieferant Norell Lieferanten-Nr. 506P7
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die Überwachung von Reaktionen, das Scouting nach neuen Verbindungen oder das routinemäßige NMR.Die Norell™ Standard Series™ 5 mm-NMR-Präzisions-Probenröhrchen wurden für Qualität und Präzision entwickelt und sind die
  • Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
  • Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
  • Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
  • Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
Spezifikation
Concentricity (Metric) ±0.007 mm
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Außendurchmesser (metrisch) 4,97 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,2 mm
Feldstärke 300 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige NMR
Enthält Kappe
Menge 25/Packung