missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norepinephrine Antibody (C10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43697
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Norepinephrine Monoclonal antibody specifically detects Norepinephrine in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Norepinephrine | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL | |
| Arterenol, Levarterenol, L-Noradrenaline, L-Norepinephrine, noradrenaline | |
| BSA - Norepinephrine | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| C10 | |
| Unconjugated | |
| 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur