Learn More
Norfloxacin, 98 %, Analysenstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12327163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12327163 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12327163 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445260050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norfloxacin
Typ Norfloxacin
Physikalische Form Kristallpulver
CAS 70458-96-7
Schmelzpunkt 218°C to 226°C
Glührückstand 0.2 % max.
Infrarotspektrum Echt
Wasser 3% Max. (K.F.)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C16H18FN3O3
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-1, 4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
InChI-Schlüssel OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
IUPAC-Name 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-Piperazin-1-ylchinolin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 319.336
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
Formelmasse 319.34
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)