Learn More
Norfloxacin D5 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Norfloxacin D5 |
| CAS | 1015856-57-1 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitril |
| Summenformel | C16 2H5 H13 F N3 O3 |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, Norfloxacin-d5, Norfloxacin D5 (ethyl D5) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC-Name | 6-Fluor-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-7-piperazin-1-ylchinolin-3-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 324.36 |
| Mehr anzeigen |