Learn More
Norfloxacin-d5, TRC
Artikelnummer. 30423641
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423641 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30423641 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN68100310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norfloxacin D5
CAS 1015856-57-1
Summenformel C16 2H5 H13 F N3 O3
Menge 10 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid','1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, Norfloxacin-d5, Norfloxacin D5 (ethyl D5)
InChI-Formel InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
IUPAC-Name 6-Fluor-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-7-piperazin-1-ylchinolin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 324.36
Formelmasse 324.1646