Learn More
Norharman, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10618454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10618454 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10598883 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10021430 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10618454 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129260025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 244-63-3 | C11H8N2 | 168.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 244-63-3
Summenformel C11H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 168.20
MDL-Nummer MFCD00004956
InChI-Schlüssel AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
PubChem CID 64961
ChEBI CHEBI:109895
IUPAC-Name 9H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norharman
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199.0°C to 201.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Tertiary base)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 23, II, 224
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 168.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver