Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR-Röhrchenverschlüsse
Beschreibung
- Verfügt über ein patentiertes Design, das viele der Mängel herkömmlicher NMR-Röhrchenkappen behebt.
- Lässt sich wesentlich einfacher und schneller anwenden, wodurch die persönliche Sicherheit erhöht und wertvolle Zeit gespart wird.
- Verfügt über eine fortschrittliche Dichtungskonstruktion, die überlegene Halte- und Dichtungseigenschaften gewährleistet.
- Die hervorragende Haftung des Verschlusses auf dem Röhrchen bildet eine gewölbte Abdichtung, die wertvolle oder kritische Proben auch bei gekühlter Lagerung und schwankenden Temperaturschwankungen schützt und wiederholtem Abnehmen und Wiederaufsetzen standhält.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | NMR-Röhrchenkappe |
| Farbe | Schwarzer Onyx |
| Menge | 100/Pk. |
| Größe | 5 mm |