Learn More
Invitrogen™ Normal Rabbit Serum
Artikelnummer. 10574424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10574424 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10574424 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PLN5001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Normales Kaninchenserum.
Normales Kaninchenserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Spezies Rabbit
Form Flüssig
Produkttyp Kaninchenserum
Menge 5 ml
Versandbedingung Trockeneis