Learn More
Normesuximid, TRC
Artikelnummer. 30423021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423021 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN7205005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Normesuximide
CAS 1497-17-2
Summenformel C11 H11 N O2
Menge 5 g
Synonym N-Desmethylmethsuximide
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 3-Methyl-3-Phenylpyrrolidin-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Formelmasse 189.079