Learn More
(±)-Nornicotine-d4 (pyridine-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-Nornicotine-D4 |
| CAS | 66148-18-3 |
| Summenformel | C9 2H4 H8 N2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | rac-Nornicotine-D4 (pyridine-D4), (±)-Nornicotine-D4, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 5-(2-Pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11 H,2,4,6H2/i1D,3 D,5 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCCN2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.23 |
| Formelmasse | 152.1252 g/mol |
| Mehr anzeigen |