Learn More
Saint-Gobain Norprene A-60-F Schläuche
Artikelnummer. p-8004314
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
11.2 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10033224 8 mm 11.2 mm 1.6 mm 15 Meter
1 options
Artikelnummer. 10033224
Marke: Saint-Gobain R6F1023
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit praktisch allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ A-60-F Lebensmittel- und Getränkeschläuche aus Norprene können wiederholt für bis zu fünf Zykluszeiten autoklaviert werden, ohne die Gesamtlebensdauer zu beeinträchtigen.
  • Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
  • Temperaturbeständig von -75 °F bis 275 °F
  • Kompatibel mit praktisch allen gängigen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
  • Ozon- und UV-beständig
  • Mehrfach autoklavierbar
  • Chemisch kompatibel mit einer Vielzahl von Lebensmittelsorten und Reinigungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, entspricht den EU-Richtlinien 2002/95/EC (ROHS) und 2002/72/EEC
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Norprene
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peristaltikpumpenanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Beige
Härte 61 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 0,55 bar bei 23 °C/0,34 bar bei 82 °C
Vakuumstärke 203 mm Hg bei 82 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C