Learn More
Masterflex™ Norprene A-60-G Schlauch
Beschreibung
- Schlauch, undurchsichtig, schwarz
- Hergestellt gemäß GMP
- Erste Wahl für Vakuum-/Druckanwendungen
- Für längste Haltbarkeit bei Pumpschläuchen
- Beständig gegen Hitze und Umgebungsozon
- Gute Beständigkeit gegen Säuren/Alkalien
- Schwarze Farbe verbirgt Schmutz und Staub
- Dielektrisch äußerst konstant
- Durch Autoklav sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entsprechend der GLP-Anforderungen hergestellt |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Norprene |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemischer Transfer |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |