Learn More
Masterflex™ Norprene™ Barriere-Schlauch
Artikelnummer. 15487703
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
12.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15487703 6.4 mm 1 Stück
15407713 12.8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487703 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9571614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 €
    442.99 € / 1 Stück
    Sparen 44.01 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Koextrudierte Schläuche mit äußerst glatter inerter Innenbohrung für ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Hervorragend geeignet für die chemische Verarbeitung und allgemeine industrielle Anwendungen sowie für Lebensmittel- und Getränkeinwendungen, bei
  • Thermoplastisches Norprene-Elastomer mit chemisch inerter Tygon-Innenbohrung.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Frei von Weichmachern zum Schutz vor extrahierbaren Substanzen.
  • Lange Biegelebensdauer.
  • Lichtundurchlässig, beige.
  • FDA-konform.
  • Temperaturbereich: -71 bis 165 °F (-60 bis 74 °C).
  • Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch;NSF-51;NSF-61;Non-Phthalat;USP;3A;Non-DEHP;ADCF;FDA
Beschreibung Frei von Weichmachern zum Schutz vor extrahierbaren Substanzen. Lange Biegelebensdauer.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Norprene
Außendurchmesser (metrisch) 9.96 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2 m
Dicke (metrisch) 1.524 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hervorragend geeignet für die chemische Verarbeitung und allgemeine industrielle Anwendungen. Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, bei denen extrahierbare Substanzen ein Problem darstellen.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) −71 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −57 °C
Verpackungsmenge 50 ft./Pk.
Resistenzeigenschaften Norprene thermoplastische Elastomerummantelung mit chemisch inerter Tygon™-Innenbohrung für hervorragende chemische Beständigkeit.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Farbe Undurchsichtiges Beige
Maximaler Druck 19 psi
Max. Operating Temperature (English) 165,° F
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C