Learn More
Masterflex™ Norprene Schlauch, Lebensmittelgeeignet
Artikelnummer. 11707419
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
19.1 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11707419 12.7 mm 19.1 mm 15 Meter
11978049 3.2 mm 6.4 mm 15 Meter
11767379 1.6 mm 4.8 mm 15 Meter
10062644 4.8 mm 8 mm 15 Meter
4 options
Artikelnummer. 11707419
Marke: Masterflex™ 9571070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit praktisch allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Lebensmittel- und Getränkeschläuche aus Norprene können wiederholt für bis zu fünf Zykluszeiten autoklaviert werden, ohne die Gesamtlebensdauer zu beeinträchtigen.
  • Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
  • Temperaturbeständig von -75 bis 275 °F (-59 bis 135 °C)
  • Kompatibel mit praktisch allen gängigen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
  • Ozon- und UV-beständig
  • Mehrfach autoklavierbar
  • Chemisch kompatibel mit zahlreichen Flüssigkeiten
  • Erfüllt FDA-, 3-A- und NSF-Standards
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material Norprene
Außendurchmesser (metrisch) 19.1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kosmetikproduktion, Lebensmittel- und Milchverarbeitung, Heißgetränkeabgabe, Wasseraufbereitungslinien, Desinfektionsmittellieferung, Seifenabgabe, Pestizid-/Düngemittelzufuhr, Tinten- und Tonerzufuhrleitungen, Chemikalientransfer.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C