Learn More
Honeywell™ AK Latex-Reinraumhandschuhe
Descrizione
- 100 % Naturgummilatex bietet eine verbesserte Fingerfertigkeit und Elastizität
- Der puderfreie Herstellungsprozess reduziert die Kontamination mit Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Die diamantgeprägte Handfläche bietet zusätzlichen Halt auf nassen Oberflächen
- Reinraumverpackung zum Schutz der Handschuhe vor Kontamination durch die Luft
- Doppelt verpackt mit Reinraum-kompatiblen Verpackungen und Etikettenmaterialien
- Größe auf Handschuhen geprägt, damit der Prozess nicht durch Tinte verunreinigt wird
- Geeignet für Reinräume bis zur Klasse 100
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN374-3 |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Farbe | Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Palm Thickness (English) | 20 mil ± 3 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.51 mm ±0.076 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto