Learn More
Honeywell™ North™ AK Reinraum-Gummihandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
100 Stück
Beschreibung
- 100 % Naturgummilatex bietet eine verbesserte Fingerfertigkeit und Elastizität
- Der puderfreie Herstellungsprozess reduziert die Kontamination mit Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Die diamantgeprägte Handfläche bietet zusätzlichen Halt auf nassen Oberflächen
- Reinraumverpackung zum Schutz der Handschuhe vor Kontamination durch die Luft
- Doppelt verpackt mit Reinraum-kompatiblen Verpackungen und Etikettenmaterialien
- Größe auf Handschuhen geprägt, damit der Prozess nicht durch Tinte verunreinigt wird
- Geeignet für Reinräume bis zur Klasse 100
Bestellinformation
Jedes Paar einzeln in einem Polybeutel verpackt.
Compliance
Prüfung: IEST-RP-CC005.3 (modifiziert) Partikel und extrahierbare Substanzen; ASTM™ 739-Permeation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN374-3 |
| Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
| Farbe | Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 7 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |